Cuves à coloration
Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu'à 16 lames, avec rallonge
N° de catalogue 631-9311
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
Verre sodo-calcique.
- Trois versions
- Pour 16 ou 10 lames
- Selon Hellendahl ou Schiefferdecker
Ces cuves à coloration conviennent aux lames de microscopie standard (76×26 mm).
Spécifications
- Désignation:Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu'à 16 lames, avec rallonge