Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, rouge, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33665-500ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:20 °C
- Couleur:rouge
- Info cdt:0,5 L
- Valeur pH:4,00