Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
250 - 500 µl, ≤±1,0 %, <0,2 %
N° de catalogue 613-9133
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
N° de catalogue 613-9133
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
250 - 500 µl, ≤±1,0 %, <0,2 %
Prix
SFr. 410.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This fix volume bottle dispenser is efficient for accurate delivery of microliter quantities.
  • For single handed operation
  • Suitable for safe storage in a fridge
  • Substitution for microliter pipettes
These dispenser are used for hospital laboratories for various tests like glucose, gama GT, creatinine, urea, cholesterol, amylase, lipose, iric acid, bilirubin.
Delivery information: Supplied with a thread connector GL 28, 1 volume adapter and 1 bottle, both NS 29/32, suction tube and discharge tube.
Spécifications
  • Volume:
    250 - 500 µl
  • Seq:
    02
  • Précision:
    ≤±1,0 %
  • Imprécision:
    <0,2 %
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 661-3194
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 2500 ml, filetage GL 45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 40.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-9192
    Clapet antiretour en verre borosilicaté avec revêtement plastique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 41.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-9191
    Tube à chlorure de calcium en verre borosilicaté avec revêtement plastique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 16.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 661-3192
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 1000 ml, filetage GL 45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 20.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 215-1714
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 500 ml, filetage GL 32
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 16.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 215-1712
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 250 ml, filetage GL 32
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 15.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • WITG5.377.032
    Adaptateur de filetage en PP, A 32 / A 28
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 28.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 215-1710
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 100 ml, filetage GL 32
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • WITG5.372.128
    Flacon (Minispensor) en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 100 ml, filetage GL 28
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 8.30