Pipettes de transfert
Ungraduated, 0,2 ml, 30 µl, 130 mm, -, En vrac
612-1732
: RATIOLAB
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Capacité:0,2 ml
- Désignation:Ungraduated
- Longueur:130 mm
- Seq:13
- Volume goutte:30 µl