Pipettes Pasteur/sérum
Pipette Pasteur, tige capillaire, longue, 0,1 ml, 153 mm, +, 25/sachet, 1000/carton
N° de catalogue 612-1730
Fournisseur: Greiner Bio-One
Pipettes Pasteur/sérum
N° de catalogue 612-1730
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spécifications
- Emballage:25/sachet, 1000/carton
- Stérile:+
- Capacité:0,1 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, tige capillaire, longue
- Longueur:153 mm
- Seq:01
- Cat. No.:612-1730
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact