Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,5 ml, 225 mm, 0,25 ml
N° de catalogue 612-0623
Fournisseur:   SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
N° de catalogue 612-0623
Fournisseur:  SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,5 ml, 225 mm, 0,25 ml
Prix
SFr. 64.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 400 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable, non-sterile.
  • Almost unbreakable transfer pipettes
  • Good chemical resistance and can be used at low temperatures
  • Pipettes are made from one piece: No risk of leakage
  • Dustproof packaged in convenient standard boxes
Spécifications
  • Longueur:
    225 mm
  • Seq:
    03
  • Division échelle:
    0,25 ml
  • Volume d'aspiration:
    3,5 ml