Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis, filetage GPI finition 33 - 400, En PP blanc, capuchon plein, Mousse de PE
N° de catalogue 548-2044
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à
Product Details & Documents
Ces bouchons à vis disposent d'inserts multi-usages composés d'un cœur en LDPE revêtu de mousse co-extrudée triple épaisseur entre deux couches solides de LPDE.
- Pour une utilisation avec des solutions présentant un pH neutre à légèrement acide et alcalin
Spécifications
- Septum:Mousse de PE
- Type:En PP blanc, capuchon plein
- Désignation:Bouchons à vis, filetage GPI finition 33 - 400
- Seq:05