Tubes à centrifuger
50 ml, 29×118,5 mm, Capsule quart de tour, 12000×g, Sans jupe, Non sterile, Bulk
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
En PP transparent, à fond conique, sans jupe, gradués, non stériles, avec capuchon à vis en PE bleu, autoclavables.
- Continuous thread
- External moulded graduations in 0,5 ml increments
- Excellent temperature resistance
- Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
Spécifications
- Type de fermeture:Capsule quart de tour
- Ø×L:29×118,5 mm
- Emballage:Bulk
- Type:Sans jupe
- Version:Non sterile
- Capacité:50 ml
- Seq:05
- RCF max.:12000×g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..