Bath fluids, Haake
Sil 300, +80...+300 °C, >325 °C, 300 °C, 200 cP, incolore, 5 L
Catalog # 461-0030
Supplier: THERMO ELECTRON LED
Jump to:
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
- Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
- Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
HAKA9990209_TDS_EN
Datasheet
Specifications
Specifications
- Cdt:5 L
- Couleur:incolore
- Point de combustion:>325 °C
- Point d'éclair:300 °C
- Plage de température:+80...+300 °C
- Type:Sil 300
- Viscosité:200 cP
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..