Creusets
Creusets
70 ml, 50×50 mm, 1,0 mm
Catalog # 459-1193
Supplier:   BOCHEM
Creusets
Catalog # 459-1193
Supplier:  BOCHEM
Creusets
Creusets
70 ml, 50×50 mm, 1,0 mm
Price
SFr. 120.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Specifications
  • Ø×h:
    50×50 mm
  • Capacité:
    70 ml
  • Seq:
    14
  • Épaisseur:
    1,0 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..