Brûleur, Teclu
Brûleur de sécurité Teclu, avec régulation d'air et robinet, pour propane, Propane gas, 20 mm, 1305 °C
N° de catalogue 451-1370
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
En laiton nickelé.
- Brûleurs de sécurité avec veille permanente et régulation d'air pour propane ou gaz naturel
Tête du brûleur: Ø 20 mm
Consommation de gaz : 44 l/h (propane) 170 l/h (gaz naturel)
Température maximale: 1305 °C
Poids: 650 g
Hauteur: 180 mm
Spécifications
- Max. temp.:1305 °C
- Désignation:Brûleur de sécurité Teclu, avec régulation d'air et robinet, pour propane
- Seq:02
- Ø tête:20 mm
- Pour:Propane gas