Becs Bunsen
Becs Bunsen
Bec Bunsen, avec robinet à pointeau, Propane, 17 mm
Catalog # 451-1368
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
Catalog # 451-1368
Becs Bunsen
Becs Bunsen
Bec Bunsen, avec robinet à pointeau, Propane, 17 mm
Price
SFr. 59.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En laiton nickelé, pied en fonte.
  • Anneau de régulation d'air
Hauteur: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Ø tête: 17 mm (14 mm pour les modèles propane)
Documents
Specifications
  • Désignation:
    Bec Bunsen, avec robinet à pointeau
  • Ø tête:
    17 mm
  • Pour:
    Propane