Tissue grinders
Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubes, 270 mm
N° de catalogue 432-1245
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Spécifications
- Désignation:Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubes
- Seq:07
- Longueur totale:270 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..