Tissue grinders
Tissue grinders
Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes, 235 mm
N° de catalogue 432-1240
Fournisseur:   DELTALAB
Tissue grinders
N° de catalogue 432-1240
Fournisseur:  DELTALAB
Tissue grinders
Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes, 235 mm
Prix
SFr. 79.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Spécifications
  • Désignation:
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes
  • Seq:
    06
  • Longueur totale:
    235 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..