Tissue grinders
Tissue grinders
Glass vessel only, 10 ml, 150 mm
Codice catalogo 432-1210
Nome del fornitore:   DELTALAB
Tissue grinders
Codice catalogo 432-1210
Nome del fornitore:  DELTALAB
Tissue grinders
Glass vessel only, 10 ml, 150 mm
Price
195.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Specifiche
  • Capacité:
    10 ml
  • Désignation:
    Glass vessel only
  • Seq:
    03
  • Longueur totale:
    150 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..