Tissue grinders
Glass vessel only, 5 ml, 132 mm
N° de catalogue 432-1205
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Spécifications
- Capacité:5 ml
- Désignation:Glass vessel only
- Seq:02
- Longueur totale:132 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..