Microplaques, 96 puits
Noir, FLUOTRAC™ 600 fixation élevée, stérile, 40 - 340 µl, 96, +, 392 µl
391-3629
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
- Nb de puits:96
- Volume de travail recommandé:40 - 340 µl
- Stérile:+
- Désignation:Noir, FLUOTRAC™ 600 fixation élevée, stérile
- Seq:13
- Volume total:392 µl
- Cat. No.:391-3629
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..