Kit QualiSampler
Le kit QualiSampler, PP, associe LiquiSampler et ViscoSampler, PP
331-2182
: BURKLE
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
: Le kit se compose du LiquiSampler 100 cm, du ViscoSampler 100 cm, d'une mallette, de 5 flacons d'échantillonnage, d'une brosse de nettoyage.
- Désignation:Le kit QualiSampler, PP, associe LiquiSampler et ViscoSampler
- Matière:PP