Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 800 mm
N° de catalogue 331-2172
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 800 mm
- Seq:4