Accessoires
Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 1000 mm
N° de catalogue 331-2170
Fournisseur:   BURKLE
Accessoires
N° de catalogue 331-2170
Fournisseur:  BURKLE
Accessoires
Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 1000 mm
Prix
SFr. 76.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 1000 mm
  • Seq:
    2