Stand bases
300×150 mm, 2,8 kg
N° de catalogue 241-7102
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Support stable et antidérapant pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale et une base ajustable pour les surfaces irrégulières.
- Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Robustes
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
USBE2013_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- L×l:300×150 mm
- Seq:05
- Poids:2,8 kg