Pinces
Droites, émoussées, 115 mm
N° de catalogue 232-1982
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Acier inoxydable, revêtement en PTFE.
- Disponibles en versions pointues ou arrondies
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Surfaces lisses évitant la contamination et facilitant le nettoyage
Spécifications
- Type:Droites, émoussées
- Longueur:115 mm