Micro-spatules doubles
210 mm, 5 mm
N° de catalogue 231-2263
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
- Les deux extrémités disposent d'une cuillère inclinée
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:5 mm