Micro-spatules doubles
Micro-spatules doubles
130 mm, 5 mm
N° de catalogue 231-2261
Fournisseur:   RSG
Micro-spatules doubles
N° de catalogue 231-2261
Fournisseur:  RSG
Micro-spatules doubles
Micro-spatules doubles
130 mm, 5 mm
Prix
32.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Les deux extrémités disposent d'une cuillère inclinée
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
  • Longueur:
    130 mm
  • Largeur de la lame:
    5 mm