Doubles micro-spatules
185 mm, 4 mm
Catalog # 231-0284
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
- Design droit
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Lames très souples
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Longueur:185 mm
- Largeur de la lame:4 mm