Double spatulas
130 mm, 40 mm, 9 mm
N° de catalogue 231-2184
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Spécifications
- Longueur:130 mm
- Seq:01
- Largeur de la lame:9 mm
- Longueur de lame:40 mm