Spoons, POLY
Spoons, POLY
Droite, 255 mm, 40×20 mm
N° de catalogue 231-1269
Fournisseur:   BOCHEM
Spoons, POLY
N° de catalogue 231-1269
Fournisseur:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Droite, 255 mm, 40×20 mm
Prix
SFr. 9.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
  • Désignation:
    Droite
  • Longueur:
    255 mm
  • Seq:
    07
  • Taille cuillère:
    40×20 mm