Poly-spoons
Poly-spoons
One spoon end, one spatula end, 300 mm
N° de catalogue 231-1266
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Poly-spoons
N° de catalogue 231-1266
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Poly-spoons
Poly-spoons
One spoon end, one spatula end, 300 mm
Prix
SFr. 28.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Poly-spoons made of stainless-steel.
  • Double-ended: One spoon and one spatula end
Spécifications
  • Désignation:
    One spoon end, one spatula end
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    04