Methyl arachidate ≥98%
Flacon verre pour solides, 2 g
Purity: 98+% CAS No.: 1120-28-1 Molecular Formula: CH3(CH2)18COOCH3 Formula Weight: 326.56 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline powder Melting Point: 48° Boiling Point: 215°/10mm MDL No.: MFCD00009014
: Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
- :1120-28-1
- :C₂₁H₄₂O₂
- :MFCD00009014
- :326.56 g/mol
- :215 °C (10 mmHg)
- :48 °C
- :>110 °C (230 °F)
- :Température ambiante
- :214-304-8
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:2 g