Methyl arachidate ≥98%
Flacon verre pour solides, 2 g
  42399.04
Methyl arachidate ≥98%
  42399.04
 :  1120-28-1
Methyl arachidate ≥98%
Methyl arachidate ≥98%
Flacon verre pour solides, 2 g
 :  1120-28-1
SFr. 176.00
1 * 2 g
Purity: 98+% CAS No.: 1120-28-1 Molecular Formula: CH3(CH2)18COOCH3 Formula Weight: 326.56 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline powder Melting Point: 48° Boiling Point: 215°/10mm MDL No.: MFCD00009014
 :  Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
  •  :1120-28-1
  •  :C₂₁H₄₂O₂
  •  :MFCD00009014
  •  :326.56 g/mol
  •  :215 °C (10 mmHg)
  •  :48 °C
  •  :>110 °C (230 °F)
  •  :Température ambiante
  •  :214-304-8
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    2 g