Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
1, 30,0 mm, 5 mm, 23,0 mm, 29,0 mm
N° de catalogue 217-9560
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
N° de catalogue 217-9560
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
1, 30,0 mm, 5 mm, 23,0 mm, 29,0 mm
Prix
SFr. 9.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Spécifications
  • Ø inférieur:
    23,0 mm
  • Ø supérieur:
    29,0 mm
  • Ø trou:
    5 mm
  • Nb de places:
    1
  • Hauteur:
    30,0 mm
  • Seq:
    07