Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
0, 45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
N° de catalogue 217-9518
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
N° de catalogue 217-9518
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
0, 45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Prix
SFr. 61.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Spécifications
  • Ø inférieur:
    56,0 mm
  • Ø supérieur:
    65,0 mm
  • Nb de places:
    0
  • Hauteur:
    45,0 mm
  • Seq:
    36
  • Cat. No.:
    217-9518