Bouchons à forme conique
0, 30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Katalognr. 217-9511
Anbieter: DEUTSCH NEUMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Zertifizierung: DIN 12 871
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerDENE1010505_TDS_EN DENE1010517_TDS_EN DENE1010556_TDS.pdf
Technisches Datenblatt
Drawing_DRWG00
Technische Zeichnung
Technische Daten
- Ø inférieur:26,0 mm
- Ø supérieur:32,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:29
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..