Bouchons à forme conique | Avantor
Bouchons à forme conique
0, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Katalognr. 217-9509
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Katalognr. 217-9509
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
0, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Preis
5.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
 : DIN 12 871
Technische Daten
  • Ø inférieur:
    21,0 mm
  • Ø supérieur:
    27,0 mm
  • Nb de places:
    0
  • Hauteur:
    30,0 mm
  • Seq:
    27