Bouchons à forme conique
0, 30,0 mm, 18,0 mm, 24,0 mm
Catalog # 217-9508
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Specifications
- Ø inférieur:18,0 mm
- Ø supérieur:24,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:26