Bouchons à forme conique
0, 20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
N° de catalogue 217-9503
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotDENE1010505_TDS_EN DENE1010517_TDS_EN DENE1010556_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:8,0 mm
- Ø supérieur:12,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:20,0 mm
- Seq:21