Bouchons à forme conique
0, 15,0 mm, 3,5 mm, 6,5 mm
Catalog # 217-9501
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Specifications
- Ø inférieur:3,5 mm
- Ø supérieur:6,5 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:15,0 mm
- Seq:19