Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
N° de catalogue 217-9452
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue 217-9452
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
Prix
1.10 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    12,5 mm
  • Ø supérieur:
    16,5 mm
  • Hauteur:
    20,0 mm
  • Seq:
    04