Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 10,5 mm, 14,5 mm
N° de catalogue 217-9451
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue 217-9451
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 10,5 mm, 14,5 mm
Prix
SFr. 0.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    10,5 mm
  • Ø supérieur:
    14,5 mm
  • Hauteur:
    20,0 mm
  • Seq:
    03