Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
15,0 mm, 50,0 mm, 6,5 mm
N° de catalogue 217-9448
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue 217-9448
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
15,0 mm, 50,0 mm, 6,5 mm
Prix
0.60 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    50,0 mm
  • Ø supérieur:
    6,5 mm
  • Hauteur:
    15,0 mm
  • Seq:
    33