Stoppers, LDPE
naturel, 7,5 mm, 9 mm
N° de catalogue 217-9252
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø inférieur:7,5 mm
- Ø supérieur:9 mm
- Couleur:naturel
- Cat. No.:217-9252