Stoppers, LDPE
naturel, 17,5 mm, 19 mm
N° de catalogue 217-9251
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø inférieur:17,5 mm
- Ø supérieur:19 mm
- Couleur:naturel
- Seq:11