Stoppers, LDPE
naturel, 15,5 mm, 17 mm
N° de catalogue 217-9246
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø inférieur:15,5 mm
- Ø supérieur:17 mm
- Couleur:naturel
- Seq:09