Caps for tubes
Cap for 12 and 13 mm tubes, naturel
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Documents
Spécifications
- Couleur:naturel
- Désignation:Cap for 12 and 13 mm tubes
- Seq:10