Measuring spoons
Measuring spoons
60 mm, 1,6 ml
N° de catalogue 216-7354
Fournisseur:   SEMADENI
Measuring spoons
N° de catalogue 216-7354
Fournisseur:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
60 mm, 1,6 ml
Prix
SFr. 11.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Spécifications
  • Capacité:
    1,6 ml
  • Longueur:
    60 mm
  • Seq:
    01