Measuring spoons
Measuring spoons
95 mm, 15 ml
N° de catalogue 216-7352
Fournisseur:   SEMADENI
Measuring spoons
N° de catalogue 216-7352
Fournisseur:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
95 mm, 15 ml
Prix
SFr. 26.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Spécifications
  • Capacité:
    15 ml
  • Longueur:
    95 mm
  • Seq:
    05