Measuring spoons
Measuring spoons
90 mm, 10 ml
N° de catalogue 216-7351
Fournisseur:   SEMADENI
Measuring spoons
N° de catalogue 216-7351
Fournisseur:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
90 mm, 10 ml
Prix
SFr. 23.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Longueur:
    90 mm
  • Seq:
    04