Boîtes d'assortiment, PP
Assortment box, with hinged lid and 8×1, 3×1, 2×1, 1×1 and 1×1 compartments, anthracite, 340×260×55 mm
N° de catalogue 216-7332
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Ces boîtes d'assortiment, fabriquées en PP, sont dotées d'un couvercle à charnière stable et transparent avec serrure et joints d'inviolabilité.
- Conception robuste et résistante
- Tous les modèles peuvent être empilés
- Le couvercle est fixé sur chaque plateau, de sorte que le contenu ne se mélange pas, même si la boîte est retournée
Spécifications
- Couleur:anthracite
- Désignation:Assortment box, with hinged lid and 8×1, 3×1, 2×1, 1×1 and 1×1 compartments
- Seq:05
- l×p×h:340×260×55 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..