Sample container with screw cap
60 ml, 38 mm, 65 mm, With white label, bleu, bleu, Bulk
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:38 mm
- Emballage:Bulk
- Type:With white label
- Capacité:60 ml
- Couleur:bleu
- Hauteur:65 mm
- Seq:01
- Couleur bouchon:bleu