Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, incolore, PS
N° de catalogue 216-4040
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:30 mm
- Capacité:40 ml
- Couleur:incolore
- Hauteur:70 mm
- Matière:PS