Jars with overlapping lid
19 mm, 9 mm
N° de catalogue 216-3161
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Jars, made of PS, clear, with closing lid.
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Suitable for ointments, powders, and granules.
Spécifications
- Ø ext.:19 mm
- Hauteur:9 mm
- Seq:02
- Cat. No.:216-3161
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



